5-Bromo-3-fluorosalicylaldehyde 95%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD102873-1GEA 29 EUR
BLDPBD102873-1G BLDPBD102873-25G BLDPBD102873-250MG BLDPBD102873-5G
5-Bromo-3-fluorosalicylaldehyde 95%
5-Bromo-3-fluorosalicylaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula: C₇H₄BrFO₂
MW: 219,0079 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03788530
Núm. CAS: 251300-28-4