(5-Bromo-1,3-phenylene)dimethanol 95%
|
|
BLDPBD102529-100MGEA
49
EUR
BLDPBD102529-100MG
BLDPBD102529-5G
BLDPBD102529-250MG
BLDPBD102529-1G
(5-Bromo-1,3-phenylene)dimethanol 95%
(5-Bromo-1,3-phenylene)dimethanol
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₈H₉BrO₂ MW: 217,0599 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00229250 Núm. CAS: 51760-22-6 |