1,3,5-Triazine-2,4(1H,3H)-dione 95%
|
|
BLDPBD102418-1GEA
224
EUR
BLDPBD102418-1G
BLDPBD102418-250MG
BLDPBD102418-100MG
1,3,5-Triazine-2,4(1H,3H)-dione 95%
1,3,5-Triazine-2,4(1H,3H)-dione
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₃H₃N₃O₂ MW: 113,0748 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00023157 Núm. CAS: 71-33-0 |