5,6-Dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid 95%
|
|
BLDPBD101752-250MGEA
102
EUR
BLDPBD101752-250MG
BLDPBD101752-5G
BLDPBD101752-1G
5,6-Dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid 95%
5,6-Dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₈H₉NO₃ MW: 167,16 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02642444 Núm. CAS: 51727-05-0 |