5-(4-Bromophenyl)thiophene-2-carbaldehyde 95%
|
|
BLDPBD100927-1GEA
207
EUR
BLDPBD100927-1G
BLDPBD100927-250MG
BLDPBD100927-100MG
5-(4-Bromophenyl)thiophene-2-carbaldehyde 95%
5-(4-Bromophenyl)thiophene-2-carbaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₁₁H₇BrOS MW: 267,1417 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00829312 Núm. CAS: 38401-70-6 |