5-(4-Bromophenyl)isothiazole 95%
|
|
BLDPBD100907-100MGEA
110
EUR
BLDPBD100907-100MG
BLDPBD100907-1G
BLDPBD100907-250MG
5-(4-Bromophenyl)isothiazole 95%
5-(4-Bromophenyl)isothiazole
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₉H₆BrNS MW: 240,1200 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07779064 Núm. CAS: 49602-97-3 |