5-(2-Thioxo-2,3-dihydrothiazol-4-yl)thiophene-2-carboxamide 95+%
|
|
BLDPBD100746-100GEA
738
EUR
BLDPBD100746-100G
BLDPBD100746-25G
BLDPBD100746-5G
5-(2-Thioxo-2,3-dihydrothiazol-4-yl)thiophene-2-carboxamide 95+%
5-(2-Thioxo-2,3-dihydrothiazol-4-yl)thiophene-2-carboxamide
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₈H₆N₂OS₃ MW: 242,3400 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD11040250 Núm. CAS: 52560-89-1 |