6,7-Dihydro-5H-indeno[5,6-d][1,3]dioxol-5-one 95%
|
|
BLDPBD100539-5GEA
543
EUR
BLDPBD100539-5G
BLDPBD100539-25G
BLDPBD100539-250MG
BLDPBD100539-1G
BLDPBD100539-100MG
6,7-Dihydro-5H-indeno[5,6-d][1,3]dioxol-5-one 95%
6,7-Dihydro-5H-indeno[5,6-d][1,3]dioxol-5-one
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₁₀H₈O₃ MW: 176,1687 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01925052 Núm. CAS: 6412-87-9 |