3-(Oxiran-2-yl)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane 95%
|
|
BLDPBD100534-1GEA
22
EUR
BLDPBD100534-1G
BLDPBD100534-5G
BLDPBD100534-250MG
BLDPBD100534-10G
3-(Oxiran-2-yl)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane 95%
3-(Oxiran-2-yl)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₈H₁₂O₂ MW: 140,1797 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00022354 Núm. CAS: 106-87-6 |