4-tert-Butoxybenzonitrile 95%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD100262-5GEA
93
EUR
BLDPBD100262-5G
BLDPBD100262-1G
4-tert-Butoxybenzonitrile 95%
4-tert-Butoxybenzonitrile
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₁₁H₁₃NO MW: 175,23 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03425273 Núm. CAS: 185259-36-3 |