1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD10014-5GEA
22
EUR
BLDPBD10014-5G
BLDPBD10014-100G
BLDPBD10014-1G
BLDPBD10014-10G
BLDPBD10014-25G
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 98%
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₆H₈N₂O₂ MW: 140,14 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00085040 Núm. CAS: 5744-59-2 |