5-Chloro-2-nitrodiphenylamine 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD0983-10GEA 41 EUR
BLDPBD0983-10G BLDPBD0983-25G BLDPBD0983-100G BLDPBD0983-5G BLDPBD0983-1G
5-Chloro-2-nitrodiphenylamine 98%
5-Chloro-2-nitrodiphenylamine
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula: C₁₂H₉ClN₂O₂
MW: 248,6700 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007287
Núm. CAS: 25781-92-4