(R)-(-)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidine 95%
BLDPBD0890-5GEA 232 EUR
BLDPBD0890-5G BLDPBD0890-1G
(R)-(-)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidine 95%
(R)-(-)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidine
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula: C₁₂H₁₇NO
MW: 191,27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00274307
Núm. CAS: 91599-81-4