2-Amino-4-phenylphenol 98%
BLDPBD0762-5GEA 126 EUR
BLDPBD0762-5G BLDPBD0762-1G
2-Amino-4-phenylphenol 98%
2-Amino-4-phenylphenol
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formula: C₁₂H₁₁NO
MW: 185,2200 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059187
Núm. CAS: 1134-36-7