4-tert-Butylphenyl isothiocyanate 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD0576-25GEA 165 EUR
BLDPBD0576-25G BLDPBD0576-5G BLDPBD0576-1G
4-tert-Butylphenyl isothiocyanate 98%
4-tert-Butylphenyl isothiocyanate
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula: C₁₁H₁₃NS
MW: 191,2926 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00022059
Núm. CAS: 19241-24-8