4,5-Dimethoxyisatoic anhydride 97%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD0475-250MGEA 17 EUR
BLDPBD0475-250MG BLDPBD0475-5G BLDPBD0475-10G BLDPBD0475-1G BLDPBD0475-25G
4,5-Dimethoxyisatoic anhydride 97%
4,5-Dimethoxyisatoic anhydride
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula: C₁₀H₉NO₅
MW: 223,1800 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03426390
Núm. CAS: 20197-92-6