4-Amino-1-boc-piperidine 98%
|
|
BLDPBD0337-1GEA
6
EUR
BLDPBD0337-1G
BLDPBD0337-0.5G
BLDPBD0337-5G
BLDPBD0337-25G
BLDPBD0337-1000G
BLDPBD0337-100G
BLDPBD0337-10G
BLDPBD0337-500G
4-Amino-1-boc-piperidine 98%
4-Amino-1-boc-piperidine
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₁₀H₂₀N₂O₂ MW: 200,28 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01076201 Núm. CAS: 87120-72-7 |