5,5'-Dibromo-2,2'-dichloro-4,4'-bipyridine 95%
BLDPBD01578068-1GEA 176 EUR
BLDPBD01578068-1G BLDPBD01578068-250 BLDPBD01578068-100
5,5'-Dibromo-2,2'-dichloro-4,4'-bipyridine 95%
5,5'-Dibromo-2,2'-dichloro-4,4'-bipyridine
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula: C₁₀H₄Br₂Cl₂N₂
MW: 382,86 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD30178217
Núm. CAS: 1227402-54-1