(7-Chloroquinolin-3-yl)boronic acid 95%
|
|
BLDPBD01542402-100EA
260
EUR
BLDPBD01542402-100
BLDPBD01542402-1G
BLDPBD01542402-250
(7-Chloroquinolin-3-yl)boronic acid 95%
(7-Chloroquinolin-3-yl)boronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₉H₇BClNO₂ MW: 207,4214 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD22394306 Núm. CAS: 1370040-83-7 |