6-((2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)oxy)-N-(4-(6-methyl-1,2,4,5-tetrazin-3-yl)benzyl)hexanamide 95%
|
|
BLDPBD01530159-100EA
571
EUR
BLDPBD01530159-100
BLDPBD01530159-50M
BLDPBD01530159-250
6-((2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)oxy)-N-(4-(6-methyl-1,2,4,5-tetrazin-3-yl)benzyl)hexanamide 95%
6-((2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)oxy)-N-(4-(6-methyl-1,2,4,5-tetrazin-3-yl)benzyl)hexanamide
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₂₉H₂₉N₇O₆ MW: 571,5839 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Núm. CAS:
2087490-42-2 |