2,6-Dimethoxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde 97%
|
|
BLDPBD01527026-1GEA
45
EUR
BLDPBD01527026-1G
BLDPBD01527026-5G
2,6-Dimethoxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde 97%
2,6-Dimethoxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₁₅H₂₁BO₅ MW: 292,13 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Núm. CAS:
2369068-26-6 |