3-Chloro-6-iodopyridazine 95%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD01520063-25GEA 101 EUR
BLDPBD01520063-25G BLDPBD01520063-1G BLDPBD01520063-100 BLDPBD01520063-5G
3-Chloro-6-iodopyridazine 95%
3-Chloro-6-iodopyridazine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formula: C₄H₂ClIN₂
MW: 240,43 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08275187
Núm. CAS: 135034-10-5