1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)-N-methylmethanamine 95%
|
|
BLDPBD01517765-1GEA
176
EUR
BLDPBD01517765-1G
BLDPBD01517765-250
BLDPBD01517765-100
1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)-N-methylmethanamine 95%
1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)-N-methylmethanamine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formula:
C₈H₉BrFN MW: 218,0662 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09810985 Núm. CAS: 887139-04-0 |