Ethyl 4-chloro-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate 97+%
|
|
BLDPBD01517343-100EA
49
EUR
BLDPBD01517343-100
BLDPBD01517343-250
BLDPBD01517343-1G
Ethyl 4-chloro-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate 97+%
Ethyl 4-chloro-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₁₅H₂₀BClO₄ MW: 310,58 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD28148050 Núm. CAS: 1523239-42-0 |