2-Amino-7-ethyl-5-oxo-5H-chromeno[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid 95%
BLDPBD01513065-100EA 763 EUR
BLDPBD01513065-100 BLDPBD01513065-50M BLDPBD01513065-25M
2-Amino-7-ethyl-5-oxo-5H-chromeno[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid 95%
2-Amino-7-ethyl-5-oxo-5H-chromeno[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formula: C₁₅H₁₂N₂O₄
MW: 284,2668 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06208374
Núm. CAS: 68302-51-2