1-((4-Bromophenyl)sulphonyl)-3,5-difluorobenzene 95%
|
|
BLDPBD01507080-100EA
110
EUR
BLDPBD01507080-100
BLDPBD01507080-1G
BLDPBD01507080-250
BLDPBD01507080-5G
1-((4-Bromophenyl)sulphonyl)-3,5-difluorobenzene 95%
1-((4-Bromophenyl)sulphonyl)-3,5-difluorobenzene
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₁₂H₇BrF₂O₂S MW: 333,1486 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Núm. CAS:
1708124-17-7 |