N1-(3,5-Di-tert-butylphenyl)benzene-1,2-diamine 95%
BLDPBD01499775-250EA 65 EUR
BLDPBD01499775-250
N1-(3,5-Di-tert-butylphenyl)benzene-1,2-diamine 95%
N1-(3,5-Di-tert-butylphenyl)benzene-1,2-diamine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formula: C₂₀H₂₈N₂
MW: 296,4497 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 2365501-07-9