N,N-Diisopropyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide 95%
|
|
BLDPBD01499032-250EA
17
EUR
BLDPBD01499032-250
BLDPBD01499032-1G
N,N-Diisopropyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide 95%
N,N-Diisopropyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₁₉H₃₀BNO₃ MW: 331,25 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Núm. CAS:
1509963-29-4 |