tert-Butyl 4-(4-chlorobenzylidene)piperidine-1-carboxylate 95%
|
|
BLDPBD01494344-250EA
255
EUR
BLDPBD01494344-250
BLDPBD01494344-1G
BLDPBD01494344-100
tert-Butyl 4-(4-chlorobenzylidene)piperidine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl 4-(4-chlorobenzylidene)piperidine-1-carboxylate
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₁₇H₂₂ClNO₂ MW: 307,81 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD24465858 Núm. CAS: 251107-35-4 |