4-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)quinoline 95%
|
|
BLDPBD01490680-100EA
58
EUR
BLDPBD01490680-100
BLDPBD01490680-250
BLDPBD01490680-1G
4-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)quinoline 95%
4-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)quinoline
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₁₆H₁₀F₃N MW: 273,25 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Núm. CAS:
2230245-31-3 |