3-((4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)methyl)-5-chloropyridine 95%
|
|
BLDPBD01484130-100EA
160
EUR
BLDPBD01484130-100
BLDPBD01484130-250
BLDPBD01484130-1G
3-((4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)methyl)-5-chloropyridine 95%
3-((4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)methyl)-5-chloropyridine
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₉H₇BrClN₃ MW: 272,5290 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD30648381 Núm. CAS: 2161578-76-1 |