tert-Butyl (S)-4-(((tert-butyldimethylsilyl)oxy)methyl)-1,2,3-oxathiazolidine-3-carboxylate 2,2-dioxide 95%
|
|
BLDPBD01481990-250EA
310
EUR
BLDPBD01481990-250
BLDPBD01481990-1G
BLDPBD01481990-100
tert-Butyl (S)-4-(((tert-butyldimethylsilyl)oxy)methyl)-1,2,3-oxathiazolidine-3-carboxylate 2,2-dioxide 95%
tert-Butyl (S)-4-(((tert-butyldimethylsilyl)oxy)methyl)-1,2,3-oxathiazolidine-3-carboxylate 2,2-dioxide
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₁₄H₂₉NO₆SSi MW: 367,5337 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD30718073 Núm. CAS: 1338090-89-3 |