Dimethyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isophthalate 95+%
|
|
BLDPBD01481651-100EA
39
EUR
BLDPBD01481651-100
BLDPBD01481651-1G
BLDPBD01481651-250
Dimethyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isophthalate 95+%
Dimethyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isophthalate
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₁₆H₂₁BO₆ MW: 320,1454 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD23379495 Núm. CAS: 1186376-95-3 |