4-(4-Nitrophenyl)quinoline 95%
|
|
BLDPBD01478010-100EA
58
EUR
BLDPBD01478010-100
BLDPBD01478010-1G
BLDPBD01478010-250
4-(4-Nitrophenyl)quinoline 95%
4-(4-Nitrophenyl)quinoline
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₁₅H₁₀N₂O₂ MW: 250,25 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Núm. CAS:
1447234-78-7 |