(3-Fluoro-2-methoxy-4-methylphenyl)boronic acid 95%
|
|
BLDPBD01471414-100EA
213
EUR
BLDPBD01471414-100
BLDPBD01471414-250
BLDPBD01471414-1G
(3-Fluoro-2-methoxy-4-methylphenyl)boronic acid 95%
(3-Fluoro-2-methoxy-4-methylphenyl)boronic acid
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₈H₁₀BFO₃ MW: 183,9726 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD22056747 Núm. CAS: 1239591-04-8 |