Oct-3-ynoic acid 95%
|
|
BLDPBD01469463-100EA
169
EUR
BLDPBD01469463-100
BLDPBD01469463-250
BLDPBD01469463-1G
Oct-3-ynoic acid 95%
Oct-3-ynoic acid
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₈H₁₂O₂ MW: 140,1797 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD19228277 Núm. CAS: 57074-96-1 |