3-Fluoro-2-methylaniline hydrochloride 95%
|
|
BLDPBD01461130-5GEA
590
EUR
BLDPBD01461130-5G
BLDPBD01461130-250
BLDPBD01461130-1G
3-Fluoro-2-methylaniline hydrochloride 95%
3-Fluoro-2-methylaniline hydrochloride
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₇H₉ClFN MW: 161,60 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD10698764 Núm. CAS: 654-20-6 |