tert-Butyldiphenylsilanol 98%
|
|
BLDPBD01460716-1GEA
46
EUR
BLDPBD01460716-1G
BLDPBD01460716-5G
BLDPBD01460716-25G
tert-Butyldiphenylsilanol 98%
tert-Butyldiphenylsilanol
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₁₆H₂₀OSi MW: 256,41 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD30533876 Núm. CAS: 93547-88-7 |