5-Nitrobenzo[d][1,2,3]thiadiazole 95%
|
|
BLDPBD01454896-100EA
178
EUR
BLDPBD01454896-100
BLDPBD01454896-1G
BLDPBD01454896-250
BLDPBD01454896-50M
5-Nitrobenzo[d][1,2,3]thiadiazole 95%
5-Nitrobenzo[d][1,2,3]thiadiazole
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₆H₃N₃O₂S MW: 181,17 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD02667407 Núm. CAS: 13599-78-5 |