2-(2-Fluoro-3-isobutoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
|
|
BLDPBD01454530-250EA
66
EUR
BLDPBD01454530-250
BLDPBD01454530-100
BLDPBD01454530-1G
2-(2-Fluoro-3-isobutoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
2-(2-Fluoro-3-isobutoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₁₆H₂₄BFO₃ MW: 294,16 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Núm. CAS:
2828440-13-5 |