(3-Bromo-4,5-dimethylphenyl)boronic acid 95+%
|
|
BLDPBD01453828-250EA
66
EUR
BLDPBD01453828-250
BLDPBD01453828-100
(3-Bromo-4,5-dimethylphenyl)boronic acid 95+%
(3-Bromo-4,5-dimethylphenyl)boronic acid
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₈H₁₀BBrO₂ MW: 228,8788 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Núm. CAS:
2828439-67-2 |