(6-Hydrazineylpyridin-3-yl)(morpholino)methanone 95%
|
|
BLDPBD01453409-250EA
207
EUR
BLDPBD01453409-250
BLDPBD01453409-1G
(6-Hydrazineylpyridin-3-yl)(morpholino)methanone 95%
(6-Hydrazineylpyridin-3-yl)(morpholino)methanone
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C
Formula:
C₁₀H₁₄N₄O₂ MW: 222,24 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD16726478 Núm. CAS: 700803-90-3 |