15,16-Dibromo-2,3,5,6,8,9,11,12-octahydrobenzo[b][1,4,7,10,13]pentaoxacyclopentadecine 95%
|
|
BLDPBD01452845-100EA
66
EUR
BLDPBD01452845-100
BLDPBD01452845-250
BLDPBD01452845-1G
15,16-Dibromo-2,3,5,6,8,9,11,12-octahydrobenzo[b][1,4,7,10,13]pentaoxacyclopentadecine 95%
15,16-Dibromo-2,3,5,6,8,9,11,12-octahydrobenzo[b][1,4,7,10,13]pentaoxacyclopentadecine
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₁₄H₁₈Br₂O₅ MW: 426,09 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Núm. CAS:
63862-55-5 |