Allyl 2-(cyclohexyloxy)acetate 95%
|
|
BLDPBD01451891-5GEA
144
EUR
BLDPBD01451891-5G
BLDPBD01451891-250
BLDPBD01451891-1G
Allyl 2-(cyclohexyloxy)acetate 95%
Allyl 2-(cyclohexyloxy)acetate
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₁₁H₁₈O₃ MW: 198,2588 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00083564 Núm. CAS: 68901-15-5 |