(R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4,4,4-trifluorobutanoic acid 98%
|
|
BLDPBD01450563-250EA
318
EUR
BLDPBD01450563-250
BLDPBD01450563-100
BLDPBD01450563-1G
(R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4,4,4-trifluorobutanoic acid 98%
(R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4,4,4-trifluorobutanoic acid
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₉H₁₄F₃NO₄ MW: 257,2070 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD09998180 Núm. CAS: 207118-08-9 |