Ethyl (S)-1-((1-((4-((((4-nitrophenoxy)carbonyl)oxy)methyl)phenyl)amino)-1-oxo-5-ureidopentan-2-yl)carbamoyl)cyclobutane-1-carboxylate 95%
|
|
BLDPBD01449702-100EA
299
EUR
BLDPBD01449702-100
BLDPBD01449702-50M
BLDPBD01449702-250
BLDPBD01449702-1G
Ethyl (S)-1-((1-((4-((((4-nitrophenoxy)carbonyl)oxy)methyl)phenyl)amino)-1-oxo-5-ureidopentan-2-yl)carbamoyl)cyclobutane-1-carboxylate 95%
Ethyl (S)-1-((1-((4-((((4-nitrophenoxy)carbonyl)oxy)methyl)phenyl)amino)-1-oxo-5-ureidopentan-2-yl)carbamoyl)cyclobutane-1-carboxylate
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₂₈H₃₃N₅O₁₀ MW: 599,58 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Núm. CAS:
2285373-84-2 |