5-Bromo-2-((2-chlorobenzyl)oxy)-1,3-dimethylbenzene 95%
|
|
BLDPBD01449467-250EA
66
EUR
BLDPBD01449467-250
BLDPBD01449467-1G
BLDPBD01449467-100
5-Bromo-2-((2-chlorobenzyl)oxy)-1,3-dimethylbenzene 95%
5-Bromo-2-((2-chlorobenzyl)oxy)-1,3-dimethylbenzene
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₁₅H₁₄BrClO MW: 325,62 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD32065075 Núm. CAS: 2469394-16-7 |