((4-(3-(3-Fluorophenyl)-5,5-dimethyl-4-oxo-4,5-dihydrofuran-2-yl)phenyl)sulphonyl)methyl acetate 95%
|
|
BLDPBD01448743-250EA
128
EUR
BLDPBD01448743-250
BLDPBD01448743-1G
BLDPBD01448743-100
((4-(3-(3-Fluorophenyl)-5,5-dimethyl-4-oxo-4,5-dihydrofuran-2-yl)phenyl)sulphonyl)methyl acetate 95%
((4-(3-(3-Fluorophenyl)-5,5-dimethyl-4-oxo-4,5-dihydrofuran-2-yl)phenyl)sulphonyl)methyl acetate
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₂₁H₁₉FO₆S MW: 418,4354 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD32852037 Núm. CAS: 1778703-66-4 |