N-(Naphthalen-1-yl)-N-phenylnitrous amide 98%
|
|
BLDPBD01448715-100EA
182
EUR
BLDPBD01448715-100
BLDPBD01448715-1G
BLDPBD01448715-250
N-(Naphthalen-1-yl)-N-phenylnitrous amide 98%
N-(Naphthalen-1-yl)-N-phenylnitrous amide
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₁₆H₁₂N₂O MW: 248,2793 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Núm. CAS:
6341-40-8 |