(2E,2'E)-N,N'-(1,4-Phenylenebis(methylene))bis(3-(pyridin-4-yl)acrylamide) 95%
|
|
BLDPBD01448160-1GEA
431
EUR
BLDPBD01448160-1G
BLDPBD01448160-250
BLDPBD01448160-100
(2E,2'E)-N,N'-(1,4-Phenylenebis(methylene))bis(3-(pyridin-4-yl)acrylamide) 95%
(2E,2'E)-N,N'-(1,4-Phenylenebis(methylene))bis(3-(pyridin-4-yl)acrylamide)
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₂₄H₂₂N₄O₂ MW: 398,4571 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Núm. CAS:
2828433-64-1 |